Merck
KEY128004509
Key Organics / BIONET
methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
93 - 95
Iupac Name
methyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6O2S2/c1-10-8(9)7-4-6-5(12-7)2-3-11-6/h2-4H,1H3
InChI Key
VCLNJFSCOKHCEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CB-0831
Melting Point
93 - 95
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CB-0831
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)