Merck
KEY128004028
Key Organics / BIONET
3-bromo-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
182 - 183
Iupac Name
3-bromo-5-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrN3O/c8-6-1-5(2-9-3-6)7-11-10-4-12-7/h1-4H
InChI Key
XZTKHSIEZHFTFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EA-0805
Melting Point
182 - 183
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EA-0805
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)