Merck
KEY128004014
Key Organics / BIONET
ethyl 4-[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
5 G
¥124,700
10 G
¥202,600
20 G
¥377,900
25 G
¥436,200
50 G
¥786,900
ベンダーカタログ番号: EA-0721-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
5 G
¥124,700
10 G
¥202,600
20 G
¥377,900
25 G
¥436,200
50 G
¥786,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.8
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: EA-0721-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
51 - 53
Iupac Name
ethyl 4-[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O3/c1-2-21-15(20)18-8-6-17(7-9-18)11-14(19)12-4-3-5-13(16)10-12/h3-5,10,14,19H,2,6-9,11H2,1H3
InChI Key
VFBWFDKKLOJBBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EA-0721
Melting Point
51 - 53
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EA-0721
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)