Merck
KEY087886795
Key Organics / BIONET
methyl 3,5-diaminobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
133 - 135
Iupac Name
methyl 3,5-diaminobenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,9-10H2,1H3
InChI Key
IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-060
Melting Point
133 - 135
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)