Merck
KEY087886729
Key Organics / BIONET
2,4-dichlorophenyl ethyl carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥24,000
1 G
¥33,800
2 G
¥59,800
5 G
¥85,900
10 G
¥137,700
20 G
¥254,400
25 G
¥293,500
50 G
¥527,200
100 G
¥981,500
ベンダーカタログ番号: 4L-356S-500MG
¥24,000
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥24,000
1 G
¥33,800
2 G
¥59,800
5 G
¥85,900
10 G
¥137,700
20 G
¥254,400
25 G
¥293,500
50 G
¥527,200
100 G
¥981,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4L-356S-500MG
¥24,000
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl ethyl carbonate
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O3/c1-2-13-9(12)14-8-4-3-6(10)5-7(8)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
FZPDXWVJKNHDOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-356S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-356S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)