Merck
KEY061970164
Key Organics / BIONET
2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
2 G
¥105,200
ベンダーカタログ番号: 10Y-0833-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
2 G
¥105,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 10Y-0833-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
136 - 138
Iupac Name
2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-2-3-4-11-13-9-7-8(12(14)15)5-6-10(9)16-11/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
DMLAEJJVBPVLOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10Y-0833
Melting Point
136 - 138
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10Y-0833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)