Merck
KEY013018884
Key Organics / BIONET
1-(4-fluorophenyl)imidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
150
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13)
InChI Key
CDVKZHAXXGTIDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-0840
Melting Point
150
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)