Merck
KEY007387638
Key Organics / BIONET
2-amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥22,600
1 G
¥31,500
2 G
¥55,200
5 G
¥78,700
ベンダーカタログ番号: 8T-0307-500MG
¥22,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥22,600
1 G
¥31,500
2 G
¥55,200
5 G
¥78,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 8T-0307-500MG
¥22,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
100 - 101
Iupac Name
2-amino-N-(2-propynyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11/h1,3-6H,7,11H2,(H,12,13)
InChI Key
PTBKEYHFNHZYAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8T-0307
Melting Point
100 - 101
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8T-0307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)