Merck
KEY007386084
Key Organics / BIONET
1-(4-nitrobenzoyl)piperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
5 G
¥124,700
ベンダーカタログ番号: 3T-0014-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
5 G
¥124,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3T-0014-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
118 - 120
Iupac Name
1-(4-nitrobenzoyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c15-11-5-7-13(8-6-11)12(16)9-1-3-10(4-2-9)14(17)18/h1-4H,5-8H2
InChI Key
LQQFSAFLSZJSEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3T-0014
Melting Point
118 - 120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3T-0014
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)