Merck
KEY001145735
Key Organics / BIONET
(quinolin-8-yl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
2 G
¥105,200
5 G
¥154,000
ベンダーカタログ番号: 6N-063-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
2 G
¥105,200
5 G
¥154,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6N-063-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
148 - 150
Iupac Name
N-(8-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-5-1-3-7-4-2-6-12-9(7)8/h1-6H,(H3,11,13,14)
InChI Key
FPTWSXFODBCVFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-063
Melting Point
148 - 150
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-063
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)