Merck
KEY001143592
Key Organics / BIONET
2-{4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}-2-phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
2 G
¥105,200
5 G
¥154,000
10 G
¥251,200
20 G
¥470,400
25 G
¥543,400
ベンダーカタログ番号: 6G-060-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
2 G
¥105,200
5 G
¥154,000
10 G
¥251,200
20 G
¥470,400
25 G
¥543,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6G-060-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
118 - 120
Iupac Name
{4-[hydroxy(phenyl)methyl]phenyl}(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C21H17NO/c22-15-20(16-7-3-1-4-8-16)17-11-13-19(14-12-17)21(23)18-9-5-2-6-10-18/h1-14,20-21,23H
InChI Key
PNIWDAPCEDFZST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6G-060
Melting Point
118 - 120
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6G-060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)