Merck
KEY001132569
Key Organics / BIONET
3-(6-chloropyridazin-3-yl)-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
270 - 272
Iupac Name
3-(6-chloro-3-pyridazinyl)-1H-indole
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-12-6-5-11(15-16-12)9-7-14-10-4-2-1-3-8(9)10/h1-7,14H
InChI Key
CLXGESVVZOJONY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-042
Melting Point
270 - 272
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-042
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)