Merck
KEY001132542
Key Organics / BIONET
ethyl 3-benzamido-2-oxo-6-phenyl-2H-pyran-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
5 G
¥124,700
10 G
¥202,600
20 G
¥377,900
25 G
¥436,200
ベンダーカタログ番号: 2E-917-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
5 G
¥124,700
10 G
¥202,600
20 G
¥377,900
25 G
¥436,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
363.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 2E-917-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
147 - 149
Iupac Name
ethyl 3-(benzoylamino)-2-oxo-6-phenyl-2H-pyran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H17NO5/c1-2-26-20(24)16-13-17(22-19(23)15-11-7-4-8-12-15)21(25)27-18(16)14-9-5-3-6-10-14/h3-13H,2H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
JWSNPYGLRSSRSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2E-917
Melting Point
147 - 149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)