Merck
ENAH984B6BEE
Enamine
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-4-5(7)2-3-6(9-4)10-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
ZKTXUMXMOBVOSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)