Merck
ENAH97EDE914
Enamine
methyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-12(14)13(9-5-6-10-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChI Key
GIBVXUDPIGVGMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)