Merck
ENAH97BD18CE
Enamine
rac-(3aR,6aS)-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3aS,6aR)-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c9-6-5-3-7-1-4(5)2-8-6;/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
InChI Key
TVNYXYCEXKTZRS-FHAQVOQBSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20817547
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20817547
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)