Merck
ENAH97A17C2C
Enamine
tris((1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one) toluene dipalladium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
1007.87
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Inchi Code
1S/3C17H14O.C7H8.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3*1-14H;2-6H,1H3;;/b3*13-11+,14-12+;;;
InChI Key
QYONOEPROUQDKW-FNEBRGMMSA-N
保管温度
RT
Salt Data
[Pd].Cc1ccccc1
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28230254
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28230254
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)