Merck
ENAH961CEB79
Enamine
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.95
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
25-26
Iupac Name
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI Key
NGXMWCHDSDVSJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Melting Point
25-26
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)