Merck
ENAH961CE89A
Enamine
3,5-bis(difluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(13)2-4/h1-3,7-8H,13H2
InChI Key
CQOLYOWCTVVHQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692761
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692761
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)