Merck
ENAH961CE6FD
Enamine
dimethyl({2-[(6-phenylpyridin-2-yl)sulfanyl]ethyl})amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.39
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(6-phenylpyridin-2-ylthio)ethanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2S/c1-17(2)11-12-18-15-10-6-9-14(16-15)13-7-4-3-5-8-13/h3-10H,11-12H2,1-2H3
InChI Key
KYRANNSMDBEVPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27712662
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27712662
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)