Merck
ENAH961CE565
Enamine
2-bromo-4-tert-butyl-5-nitroaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.59
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-4-(tert-butyl)-5-nitroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O2.ClH/c1-10(2,3)6-4-7(11)8(12)5-9(6)13(14)15;/h4-5H,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
NWQNLDMUYHVXDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736059
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736059
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)