Merck
ENAH961CE388
Enamine
9-oxabicyclo[3.3.1]nonan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
9-oxabicyclo[3.3.1]nonan-2-one
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7-5-4-6-2-1-3-8(7)10-6/h6,8H,1-5H2
InChI Key
FGSALDZIFPWDJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7082114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7082114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)