Merck
ENAH961CE315
Enamine
tert-butyl (2S)-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(13)8-10(14)16-4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m0/s1
InChI Key
LZYBAKVGAMQFLJ-VIFPVBQESA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7406532
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7406532
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)