Merck
ENAH961CE220
Enamine
3-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c1-9-4-6(8-5-9)2-3-7(10)11;/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI Key
GPYZIWWGCWEIMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23315826
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23315826
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)