Merck
ENAH961CE18E
Enamine
5-chloro-2,3-dimethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
192-193
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-7(10)4-8(6(5)2)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
FCTRILKPSCEECY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188975
Melting Point
192-193
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188975
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)