Merck
ENAH961CDDA3
Enamine
methyl 4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
305-306
Iupac Name
methyl 4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-9(2)4-5-10-7(6-9)8(11)12-3;/h7,10H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
VZPUDYDFOJSSCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25694874
Melting Point
305-306
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25694874
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)