Merck
ENAH961CD48F
Enamine
5-iodo-6-methylpyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
238-239
Iupac Name
5-iodo-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C5H5IN2O/c1-3-4(6)5(9)8-2-7-3/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI Key
XHNGJGWIEPTDEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96023
Melting Point
238-239
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96023
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)