Merck
ENAH961CD38E
Enamine
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(15)3-5-14-6-4-11;/h1-2,7,14-15H,3-6H2;1H
InChI Key
PEEDYLSBDJHHLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745489
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745489
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)