Merck
ENAH95E74031
Enamine
rac-(1R,2R,5R,6R)-6-(acetyloxy)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-2-yl acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.75
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diyl diacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO4.ClH/c1-7(14)16-11-5-3-10-12(17-8(2)15)6-4-9(11)13-10;/h9-13H,3-6H2,1-2H3;1H/t9-,10-,11-,12-;/m1./s1
InChI Key
ZLKVQPSZMXOBBP-ZSMCIIQFSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425786
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425786
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)