Merck
ENAH95E73A06
Enamine
1-{4H,5H,6H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c1-5(9)8-10-6-3-2-4-7(6)11-8;;/h5H,2-4,9H2,1H3;2*1H
InChI Key
FCEPJNUPTXLHKU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)