Merck
ENAH95E739CC
Enamine
1-[(1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
((1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8;/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3;1H/t7-,8-,9-;/m0./s1
InChI Key
PMMGXFBQBJUPIY-YWUTZLAHSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)