Merck
ENAH95E7384B
Enamine
rac-tert-butyl (3R,4S)-3,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3,4-dihydroxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(12)8(13)6-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
InChI Key
RIZGRNBWPJMDKU-SFYZADRCSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7344414
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7344414
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)