Merck
ENAH95E737CB
Enamine
rac-tert-butyl (1R,5S)-7,7-dimethyl-6-oxo-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-7,7-dimethyl-6-oxo-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-7-6-8-9(14)13(4,5)10(8)15/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
FJQFGKJXOPEXDM-BDAKNGLRSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438833
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438833
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)