Merck
ENAH95E73762
Enamine
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8F2O/c8-7(9)3-6(4-7)2-1-5(6)10/h1-4H2
InChI Key
MCHFEYMVSVMNDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)