Merck
ENAH95E73548
Enamine
5lambda4-thia-8-azaspiro[3.5]nonan-5-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-thia-8-azaspiro[3.5]nonane 5-oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NOS.ClH/c9-10-5-4-8-6-7(10)2-1-3-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI Key
RKDSNQUHDLLLBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148700
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)