Merck
ENAH95E72E54
Enamine
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6IN3/c1-4-2-9-7-5(6(4)8)3-10-11-7/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
VMWWEASUDFBAME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)