Merck
ENAH95E72E4D
Enamine
2-(3-bromo-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.49
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3-bromoisoxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O.ClH/c6-5-4(1-2-7)3-9-8-5;/h3H,1-2,7H2;1H
InChI Key
FUGRMYWJYKPGAC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)