Merck
ENAH9453E270
Enamine
propan-2-yl 2-aminobutanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
isopropyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-6(8)7(9)10-5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
JYPZPJQJIKUEMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)