Merck
ENAH9453E185
Enamine
3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-oxane]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tetrahydro-3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-pyran]
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-9-4-2-8(1)7-6(11-7)5-10-8/h6-7H,1-5H2
InChI Key
CXRWTXTYJZZLHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)