Merck
ENAH9453DA13
Enamine
2-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4-methyl-3-oxopiperazin-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
394.43
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-methyl-3-oxopiperazin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C22H22N2O5/c1-23-10-11-24(19(21(23)27)12-20(25)26)22(28)29-13-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-13H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
HJOBHLVCGNOWDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678733
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)