Merck
ENAH9453DA0B
Enamine
methyl 2-amino-2-(4-iodophenyl)acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.55
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-amino-2-(4-iodophenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10INO2.ClH/c1-13-9(12)8(11)6-2-4-7(10)5-3-6;/h2-5,8H,11H2,1H3;1H
InChI Key
OBTPJVYBVDUCIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081987
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081987
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)