Merck
ENAH9453D9B8
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 1-methyl-L-tryptophanate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2O2.ClH/c1-15-8-9(7-11(14)13(16)17-2)10-5-3-4-6-12(10)15;/h3-6,8,11H,7,14H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI Key
SDUCWWZYETZNJF-MERQFXBCSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983390
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983390
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)