Merck
ENAH9453D915
Enamine
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
130-131
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H6ClN3/c11-10-7-3-1-2-4-8(7)14-9(13-10)5-6-12-14/h1-6H
InChI Key
KWIZLLPTFZNCMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980875
Melting Point
130-131
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)