Merck
ENAH9453D5BD
Enamine
3-(dibromomethylidene)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.36
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(dibromomethylene)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5Br2N.ClH/c5-4(6)3-1-7-2-3;/h7H,1-2H2;1H
InChI Key
IMWHNJHEJGPYSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)