Merck
ENAH9453D346
Enamine
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.6
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H6ClF/c1-3-7-4-5-8(11)6(2)9(7)10/h1,4-5H,2H3
InChI Key
QFXMCYSDGHHPIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)