現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-3-7(11)6-8-9-4-5-10(8)2/h4-5H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
IRVYEMSPHLQFIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2908261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2908261
最新バージョンのいずれかを選択してください: