Merck
ENAH942F2F6E
Enamine
ethyl (1S,5R)-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (1S,5R)-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10O4/c1-2-11-6(9)8-3-5(8)4-12-7(8)10/h5H,2-4H2,1H3/t5-,8-/m0/s1
InChI Key
FZNZMKYHAARKOO-XNCJUZBTSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25640956
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25640956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)