Merck
ENAH942F2ECF
Enamine
(5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(5-methylthiazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2S.ClH/c1-4-5(2-6)7-3-8-4;/h3H,2,6H2,1H3;1H
InChI Key
GYQFTUFTHIEGBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31009
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31009
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)