Merck
ENAH942F2AC3
Enamine
methyl 2-(2-bromo-5-cyanophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl (2-bromo-5-cyanophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)5-8-4-7(6-12)2-3-9(8)11/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
NYPJWAPRCOANQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8686407
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8686407
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)