Merck
ENAH942F2A7E
Enamine
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-11-5-6-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
VZDHNNAARQPBCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2913598
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2913598
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)